Learn More
DWK Life Sciences Gestell mit 40 Tropfflaschen, Raster nummeriert
Artikelnummer. 11769685 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
LDPE
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
11769685 LDPE 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11769685 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 211641
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst 40 3-ml-Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte
Fertig montiert mit Tropfspitze und an der Flasche befestigter Kappe
  • Durchschnittliche Tropfengröße ist 44
  • Höhe: 49 mm (1.93 in.)
  • Durchmesser: 14 mm (0.55 in.)
  • Fassungsvermögen: 3 ml (0.1 oz.)
  • Gewindeart: 8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material LDPE