Beschreibung
Für den Transport und die Verwendung von Probenbeuteln im Labor
- Beschichtete Drahtgestelle halten vielen Labormaterialien stand
- Doppelgittergestell mit zweiter horizontaler Stange unter der oberen Stange verhindert das seitliche Verrutschen der Beutel
- 01-812-5G kann für Platteninkubation verwendet werden, durch Drehen auf eine Seite
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Beutel (6) |
| Material | Beschichteter Draht |
| Positionen | 6 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Ja, wenn leer |
| Sterilität | Nicht steril |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 9.25 x 13.75 x 4.5 Zoll (23.5 x 35 x 11.4 cm) |
| Mehr anzeigen |