Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Transportgestelle
Artikelnummer. p-32439 Alle ansehen Whirl-Pak Produkte
Change view
Click to view available options
Array:
2 x 3
Abmessungen (L x B x H):
9.25 x 13.75 x 4.5 Zoll (23.5 x 35 x 11.4 cm)
Artikelnummer. Array Abmessungen (L x B x H)
11756965 2 x 3 9.25 x 13.75 x 4.5 Zoll (23.5 x 35 x 11.4 cm)
1 options
Artikelnummer. 11756965
Marke: Whirl-Pak™ B01048WA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Transport und die Verwendung von Probenbeuteln im Labor
Für den Transport und die Verwendung von Probenbeuteln im Labor
  • Beschichtete Drahtgestelle halten vielen Labormaterialien stand
  • Doppelgittergestell mit zweiter horizontaler Stange unter der oberen Stange verhindert das seitliche Verrutschen der Beutel
  • 01-812-5G kann für Platteninkubation verwendet werden, durch Drehen auf eine Seite
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Beutel (6)
Material Beschichteter Draht
Positionen 6
Form Rectangular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Menge 1 Ea.
Abmessungen (L x B x H) 9.25 x 13.75 x 4.5 Zoll (23.5 x 35 x 11.4 cm)
Länge (metrisch) 23.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 13.75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Produkttyp Tragegestell
Einschübe None
Höhe (metrisch) 11.4 cm
Array 2 x 3
Breite (metrisch) 35 cm