Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Thio-Bag™ Beutel für chlorinierte Wasserproben
Artikelnummer. 30286577 Alle ansehen Whirl-Pak Produkte
Click to view available options
Dicke (angloamerikanisch):
2,25 mil
2,50 mil
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
9 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
18 oz.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 30286577
Marke: Whirl-Pak™ B01040WA
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Probenahme von Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwässern und Industrieabfällen
Unzerbrechliche, sterile Beutel zur Entnahme und Entchlorung von Wasser- und Abwasserproben für die bakteriologische Untersuchung gemäß EPA- und APHA-Anforderungen.
  • Wirtschaftlich und einfach zu entsorgen
  • 4 Unzen (118 ml)-Beutel enthält eine ungiftige, nicht nahrhafte Pille, die mit 10 mg Natriumthiosulfat imprägniert ist und hat eine 100 ml-Füllmarkierung
  • 18 Unzen (532 ml)-Beutel enthält drei 10 mg-Natriumthiosulfat-Pillen und hat eine 300 ml-Füllmarkierung
Spezifikation
Beschreibung Standard-Beutel Whirl-Pak Thio
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Kapazität (metrisch) 118 ml
Verschlusstyp Tape and Wire
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme gechlortes Wasser
Enthält Enthält eine 25 mg-Natriumthiosulfat-Pille.
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 0,057 mm
Füllvolumen 4 oz.
Latexfrei Yes
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Außenverpackung Cardboard
Innere Schutzverpackung Plastic
Menge 100/Pckg.
Sterilisationsmethode Ethylene Oxide Gas
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320°F to +180°F
Temperaturbereich (metrisch) 82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 2,25 mil
Abmessungen (L x B) 18 x 7.6 cm (7 x 3 in)
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 18 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7.6 cm
Produkttyp Liquid Sample Bag