Få mere at vide
Få mere at vide
Dostmann Electronic Digitale Zeitschaltuhr III, Dreifach-Timer, AAA-Batterie, weiß
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gewicht (metrisch):
115 g
Förpackningsstorlek
1 Stück
Beskrivelse
- Countdown/Up99 Std., 59 Min59. Sek., Taschen-Clip, Magnet
- Dreifach-Timer mit großem Display
- 3-Kanal-Kurzzeit-Timer
- Unverzichtbar für Labore
- Zeigt drei getrennte Male gleichzeitig an, Messbereich: 1 Sek. bis 20 Stunden
- Stoppuhrfunktion, integrierte Quarzuhr, Lieferung mit Magnet und Clip
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Batterie 1.5 V AAA inklusive
- Abmessungen (B x H x D): 71 x 88 x 24mm
- Gewicht: 115 g
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Timer III 3-fach Zeitschaltuhr |
| Zeitbereich | 1 s bis 20 h |
| Auflösung | 1 s |
| Anzahl Kanäle | 3 |
| Akkutyp | AAA |
| Farbe | Weiß |
| Gewicht (metrisch) | 115 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel-, Labor-, Bildungs- und Freizeitanwendungen |
| Menge | Je 1 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion