Learn More
3M™ Weiß-blaue Schutzoveralls aus SMS-Verbundmaterial
Artikelnummer. 11963784
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
Extragroß
XXL
3 Extragroß
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 11963784
Marke: 3M™ 7000089681
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung. Die 3M™ Schutzoveralls werden aus einem hochwertigen Verbundmaterial hergestellt.
  • Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung.
  • Strickbündchen bieten einen weichen Handgelenkverschluss für mehr Komfort im Vergleich zu elastischen Verschlüssen.
  • Elastischer Gummibund an Taille und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit.
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe XXL
Geschlecht Unisex
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Stulpenform Strick
Flaschenhalstyp Mit Haube
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie III
Höhe (metrisch) 186 bis 194 cm