Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung.
- Strickbündchen bieten einen weichen Handgelenkverschluss für mehr Komfort im Vergleich zu elastischen Verschlüssen.
- Elastischer Gummibund an Taille und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | Weiß, White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Knit |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Sterilität | Non-sterile |
| Modell | 4535W |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?