Learn More
3M™ Weiß-blaue Schutzoveralls aus SMS-Verbundmaterial
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
Extragroß
XXL
3 Extragroß
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung.
- Strickbündchen bieten einen weichen Handgelenkverschluss für mehr Komfort im Vergleich zu elastischen Verschlüssen.
- Elastischer Gummibund an Taille und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | Weiß, White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Knit |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Sterilität | Non-sterile |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Mehr anzeigen |