Learn More
3M™ Weiß-blaue Schutzoveralls aus SMS-Verbundmaterial
Artikelnummer. 12962325 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
M
L
Extragroß
XXL
3 Extragroß
Packungsgröße:
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12962325 3 Extragroß 20 Stück
12912325 Klein 20 Stück
12922325 M 20 Stück
12932325 L 20 Stück
12942325 Extragroß 20 Stück
11963784 XXL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12962325 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung. Die 3M™ Schutzoveralls werden aus einem hochwertigen Verbundmaterial hergestellt.
  • Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung.
  • Strickbündchen bieten einen weichen Handgelenkverschluss für mehr Komfort im Vergleich zu elastischen Verschlüssen.
  • Elastischer Gummibund an Taille und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit.
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 3 Extragroß
Geschlecht Unisex
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Stulpenform Strick
Flaschenhalstyp Mit Haube
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie III
Modell 4535W
Höhe (metrisch) 194 bis 200 cm