Learn More
3M™ Weiß-blaue Schutzoveralls aus SMS-Verbundmaterial
Beschreibung
- Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung.
- Strickbündchen bieten einen weichen Handgelenkverschluss für mehr Komfort im Vergleich zu elastischen Verschlüssen.
- Elastischer Gummibund an Taille und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Klein |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Sterilität | Non-sterile |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Modell | 4535W |
| Mehr anzeigen |