Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4540 Serie
Click to view available options
Größe:
Mittel
Packungsgröße:
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Mittel |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Hood Type | 3-teilig |
| Sterilität | Non-sterile |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Höhe (metrisch) | 167 bis 176 cm |
| Mehr anzeigen |