Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flaschen, weiß
Artikelnummer. 10175574
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
450 Stück
500 Stück
900 Stück
Artikelnummer. 10175574
Marke: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lösungen geht, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die Verenigde Kunstof Bedrijven™ rechteckigen Kunststoffflaschen ermöglichen eine komfortable Handhabung und verfügen über einen großen Beschriftungsbereich.
  • HDPE-Flaschen
  • Fassungsvermögen von 100 ml bis 500 ml
  • Lebensmittelqualität
  • Rechteckige Form
  • Komfortables, kundenfreundliches Design
  • Großer Beschriftungsbereich
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Schmaler und weiter Hals
Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Naturfarben
Abmessungen (L x B x H) 43.5 x 56.2 x 52.5 mm
Material HDPE
Menge 900
Gewicht (metrisch) 11 g
Halsausführung DIN 40
Öffnung Weit
Form Rechteckig
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung