Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flaschen, weiß
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
450 Stück
500 Stück
900 Stück
Beschreibung
- HDPE-Flaschen
- Fassungsvermögen von 100 ml bis 500 ml
- Lebensmittelqualität
- Rechteckige Form
- Komfortables, kundenfreundliches Design
- Großer Beschriftungsbereich
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Schmaler und weiter Hals
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Abmessungen (L x B x H) | 43.5 x 56.2 x 52.5 mm |
| Material | HDPE |
| Menge | 900 |
| Gewicht (metrisch) | 11 g |
| Halsausführung | DIN 40 |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rechteckig |
| Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |