Learn More
Socorex™ Kapillarröhrchen, Weiß
Artikelnummer. 10548442
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 μl
5 bis 25 μl
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10548442 1 bis 5 μl 200 Stück
10330221 5 bis 25 μl 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10548442 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 341.005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den Socorex™ weißen Kapillarröhrchen können Sie eine Verbindung zu Laborpipetten herstellen. Jedes Röhrchen wird in einer praktischen Box mit Deckel geliefert.
  • Weiß
  • Ersatz-Glaskapillaren
  • Für Acura™ 846 Verdrängungspipetten
  • Farbcodiert passend zur jeweiligen Pipette
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 5 μl
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Menge 200/Packung
Produkttyp Kapillarröhrchen
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Acura 846 Verdrängungspipette
Material Glas