Learn More
Coverguard™ Weißer Overall 5M20
Artikelnummer. 16302068
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16302068 L 25 Stück
16382058 S 25 Stück
16392058 M 25 Stück
16312068 XL 25 Stück
16322068 2XL 25 Stück
16332068 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16302068 Lieferant Coverguard™ Lieferanten-Nr. 44303
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Protective coveralls made from laminated microporous films are effective against particles and splashes of non-hazardous chemical liquids. The evaporation of water vapor allows for greater wearing comfort. Elasticated hood, waist, wrists and ankles prevent the garment riding up during movement.
  • CE PSA-Kat. III
  • Eingeschränkter Schutz vor Bespritzen mit chemischen Flüssigkeiten
  • Schützt vor chemischen Feststoffpartikeln in der Luft
  • Antistatischer Schutz
  • Weiß
  • 55 g/m2 SPP + mikroporöses Foliengewebe
  • Zentraler Reißverschluss mit Klebelasche
  • 3-fach elastizierte Kapuze
  • Taille, Handgelenk mit elastischer Daumenschlaufe, Knöchelstraffung, Schließbügel.
  • Selbstklebender Kinnriemen
Spezifikation
Größe L
Geschlecht Unisex
Material PPE
Farbe Weiß
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe
Haubenausführung Elastisch mit selbstklebendem Kinnband
Verschlusstyp Zentraler Reißverschluss mit Klebelasche
Sterilität Unsteril
Beschichtung Mikroporöser Film
Rückenausführung Gummizug
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE PSA-Kat. III, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6; EN ISO 13982-1:2004 + A1:2020 Typ 5; EN 1149-5:2008