Learn More
Coverguard™ Weißer Overall 5M20
Beschreibung
- CE PSA-Kat. III
- Eingeschränkter Schutz vor Bespritzen mit chemischen Flüssigkeiten
- Schützt vor chemischen Feststoffpartikeln in der Luft
- Antistatischer Schutz
- Weiß
- 55 g/m2 SPP + mikroporöses Foliengewebe
- Zentraler Reißverschluss mit Klebelasche
- 3-fach elastizierte Kapuze
- Taille, Handgelenk mit elastischer Daumenschlaufe, Knöchelstraffung, Schließbügel.
- Selbstklebender Kinnriemen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | PPE |
| Farbe | Weiß |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Hood Type | Elastisch mit selbstklebendem Kinnband |
| Verschlusstyp | Zentraler Reißverschluss mit Klebelasche |
| Sterilität | Unsteril |
| Beschichtung | Mikroporöser Film |
| Mehr anzeigen |