Learn More
3M™ Weißer Einweg-Besucher-Laborkittel, Serie 4400
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Ideal für Hygieneanwendungen geeignet
- 100 % weiches, atmungsaktives und leichtes Polypropylen
- Reißverschluss
- Innentasche
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | Klein |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Zippverschluss |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Ja |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 28 bis 32 Zoll |
| Mehr anzeigen |