Learn More
Buerkle™ Weißer Dosierlöffel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16525220 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1 ml
2,5 mL
5 mL
10 ml
15 ml
25 mL
50 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität unitSize
16525220 0,5 mL Unsteril 100 Stück
16535220 0,5 mL Steril 100 Stück
16545220 1 ml Unsteril 100 Stück
16555220 1 ml Steril 100 Stück
16565220 2,5 mL Unsteril 100 Stück
16575220 2,5 mL Steril 100 Stück
16585220 5 mL Unsteril 100 Stück
16595220 5 mL Steril 100 Stück
16505230 10 ml Unsteril 100 Stück
16515230 10 ml Steril 100 Stück
16525230 15 ml Unsteril 100 Stück
16535230 15 ml Steril 100 Stück
16545230 25 mL Unsteril 100 Stück
16555230 25 mL Steril 100 Stück
16565230 50 mL Unsteril 100 Stück
16575230 50 mL Steril 100 Stück
16 options
Artikelnummer. 16525220
Marke: Buerkle™ 53784004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den volumetrischen und Dosierlöffeln können kleine Mengen Pulver, Granulat und Flüssigkeiten präzise gemessen werden.
  • Das Inhaltsvolumen ist auf dem Griff eingraviert
  • Die flache Vorderkante des volumetrischen Löffels eignet sich ideal zum Aufnehmen des Mediums vom Boden des Behälters oder zum Erreichen der Ecken des Behälters, wodurch kleine Restmengen gut entnommen werden können
  • Der flache Boden ermöglicht es, den volumetrischen Löffel abzusetzen, ohne den Inhalt zu verschütten.
  • Der Einweg-Dosierlöffel eignet sich als Probenlöffel für die Entnahme kleiner Probenmengen
  • Da der volumetrische Löffel aus Kunststoff für den einmaligen Gebrauch entwickelt wurde, entfällt die Reinigung, und Kreuzkontaminationen und Verunreinigungen sind ausgeschlossen
  • Die Dosierlöffel und volumetrischen Löffel eignen sich für präzise Messungen für chemische und pharmazeutische Anwendungen, Kosmetika, Futtermittel sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Sterile Ausführungen sind einzeln verpackt erhältlich
  • Mit Abstreifkante
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100/Packung
Beschreibung Dosierlöffel mit Abstreifkante zum genauen Abmessen.
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 0,5 mL
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt, Reach, RoHS
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Probenehmer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besonders für die Lebensmittel-, Tierfuttermittel- und Pharmaindustrie
Material Polystyrol