Learn More
Buerkle™ Weißer Dosierlöffel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1 ml
2,5 mL
5 mL
10 ml
15 ml
25 mL
50 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Das Inhaltsvolumen ist auf dem Griff eingraviert
- Die flache Vorderkante des volumetrischen Löffels eignet sich ideal zum Aufnehmen des Mediums vom Boden des Behälters oder zum Erreichen der Ecken des Behälters, wodurch kleine Restmengen gut entnommen werden können
- Der flache Boden ermöglicht es, den volumetrischen Löffel abzusetzen, ohne den Inhalt zu verschütten.
- Der Einweg-Dosierlöffel eignet sich als Probenlöffel für die Entnahme kleiner Probenmengen
- Da der volumetrische Löffel aus Kunststoff für den einmaligen Gebrauch entwickelt wurde, entfällt die Reinigung, und Kreuzkontaminationen und Verunreinigungen sind ausgeschlossen
- Die Dosierlöffel und volumetrischen Löffel eignen sich für präzise Messungen für chemische und pharmazeutische Anwendungen, Kosmetika, Futtermittel sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Sterile Ausführungen sind einzeln verpackt erhältlich
- Mit Abstreifkante
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Beschreibung | Dosierlöffel mit Abstreifkante zum genauen Abmessen. |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelkontakt, Reach, RoHS |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Probenehmer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Besonders für die Lebensmittel-, Tierfuttermittel- und Pharmaindustrie |
| Material | Polystyrol |