Learn More
3M™ Weiße Schutzanzüge aus SMS-basiertem Polypropylen mit grüner Hinterseite
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Small |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Knit |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Hood Type | 3-teilig |
| Sterilität | Non-sterile |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Mehr anzeigen |