Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Prep™ ScottPure™ Kritische Aufgabenlöschungen
Artikelnummer. 12665636 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
178 x 178 mm
Packungsgröße:
1350 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
12665636 178 x 178 mm 1350 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12665636 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 61930
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kimtech™ Prep™ ScottPure™ Critical Task Wipes zeichnen sich durch hervorragende Saugfähigkeit und geringe Fusselbildung aus.
  • Geringe extrahierbare Substanzen (keine Bindemittel oder Tenside)
  • Geeignet für die Verwendung mit Lösungsmitteln (säure-, basen- und lösungsmittelbeständig)
  • Sie bestehen aus fusselarmem 100%igem Viskose-Polyester-Material für eine hauchdünne Weichheit
  • Für Anwendungen wie saubere Fertigungsbereiche, Druck und vieles mehr
  • Saugfähiges, fusselarmes Polyester/Viskose-Material weist geringe extrahierbare Substanzen auf
  • Wischtücher sind säure-, basen- und lösungsmittelbeständig
  • Die mittlere Zugrolle hat eine Poly-Umhüllung, die als Spender und Schutz für die Rolle dient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Industriewischer für mittlere Beanspruchung
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 178 mm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 178 mm
Material Aus Polyester/Rayon gesponnen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 178 x 178 mm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wischaufgaben, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind, zur Verwendung in der Luftfahrt, zur Reinigung von Fertigungsbereichen, bei der DVD-Herstellung und beim Drucken
Verpackungsmenge 1350 Packungen