Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Wettask™ Leistung Clean™ Reinigungstücher für Lösungsmittel 7762
Artikelnummer. 11862160
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
6 Packungen
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge Packungsgröße
11862160 6 Packungen 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11862160 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 7762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.00 €
    256.14 € / 6 Stück
    Sparen 396.86 €
    60% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Starke, fusselfreie Einwegtücher mit Wettask™ Ein Spender für Wischtücher und ein Behälter Ihrer Wahl an Lösungsmittel helfen, die Kosten zu kontrollieren und die Sicherheit in stark frequentierten Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. Menge: 6 Rollen à 90 weiße Reinigungstücher (insgesamt 540 Stück)
  • Jede Nachfüllrolle Feuchttücher enthält 90 weiße Tücher. WypAll Wettask™ Leistung Clean™ Reinigungstücher, bereit zum Tränken mit dem Lösungsmittel Ihrer Wahl
  • Starke, fusselfreie Tücher eignen sich perfekt zur Infektionskontrolle in stark frequentierten Gesundheitseinrichtungen.
  • Hygienische Trockentücher, resistent gegen Schimmel und Bakterien
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem Wettask™ Wischtuchrollen-Spenderbehälter (Produktcode 7919), ein nachfüllbares, luftdichtes Wischtuchsystem zur Verwendung dieser Reinigungstücher mit Ihrem gewählten Lösungsmittel, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel oder Waschmittel.
  • Der einzigartige, selbstschließende Deckel verringert die Belastung der Arbeiter mit schädlichen VOCs, indem er das System stets geschlossen hält. Dies trägt zur Kostenkontrolle bei Lösungsmitteln bei und verbessert die Sicherheit durch die Reduzierung von Verschüttungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DSX Wischer
Länge (angloamerikanisch) 12,59 in.
Länge (metrisch) 318 mm
Breite (angloamerikanisch) 12,59 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Material Papier
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 318 x 305 mm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung und Desinfektion ohne Sprays, Infektionsschutz im Gesundheitswesen, Widerstandsfähigkeit gegenüber Schimmelpilz und Bakterien
Verpackungsmenge 6 Packungen