Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
260 x 225 mm
Conditionnement:
18 Stück
Description
- Falthandtücher mit Einzelblattentnahme für reduzierten Verbrauch, längere Befüllungsintervalle und Kostenminimierung
- Spritzwasserfeste Kleenex™
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Handtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 18,56 in. |
| Länge (metrisch) | 260 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.29 ft. |
| Breite (metrisch) | 225 mm |
| Material | AIRFLEX™ Gewebe |
| Flächengewicht | 5.1 kg (11.22 lbs.) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001 |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 260 x 225 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu