Learn More
ABEBA™ Arbeitsschuhe, Weiß
Artikelnummer. 15253715
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Paar
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15253715 1 Paar
15233715 1 Paar
15263715 1 Paar
15223715 1 Paar
15243715 1 Paar
15300202 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15253715 Lieferant ABEBA™ Lieferanten-Nr. 9600/41/42
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatische OP-Schuhe sind rutschfest.
  • Autoklavierbar bei &121 °C für 15 Minuten (ohne Zusätze). 
  • Weiß 
  • Antistatisch 
  • Waschbar bei &60 °C 
  • Faltbarer, verstellbarer Fersenriemen 
  • SRC-Rutschfestigkeit gemäß EN ISO 20347: 2012 
  • CE EN ISO 20347: 2012 
Spezifikation
Farbe Weiß
Modell 9600
Produkttyp Schuhe für kontrollierte Umgebungen