Learn More
Fisherbrand™ Weiße Kunststoff-Biogefahrenschalen
Artikelnummer. p-8007912 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
54 x 34 cm
57 x 54 cm
68 x 54 cm
70 x 46 cm
113 x 54 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
12387207 57 x 54 cm 1 Stück
12397207 68 x 54 cm -
12317217 113 x 54 cm 1 Stück
12377207 54 x 34 cm 1 Stück
12307217 70 x 46 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12387207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.
  • Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
  • Auffangschalen sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird
  • Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
  • Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich.
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 57 x 54 cm
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 57 cm
Material Kunststoff
Typ Auffangschale für verschüttete Flüssigkeiten
Breite (metrisch) 54 cm
Zur Verwendung mit Sichere Zurückhaltung von verschütteten Stoffen, Labortischschutz
Enthält Auskleidung
Anzahl pro Packung Je 1
Form Rechteckig