Learn More
Fisherbrand™ Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Verschlusskappen aus Polypropylen (PP) mit F217- und PTFE-Einlagen sind eine wirtschaftliche Alternative zu Kappen aus mit Phenol-PTFE ausgekleideten Thermoset-Verschlusskappen. Sie haben eine PTFE-Oberfläche, die von F217-Linern gestützt wird. Die F217-Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist Die PTFE/F217-Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie tragen dazu bei, dass der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
- Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
- PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Beschreibung | Screw cap |
| Material | Polypropylene |
| Anzahl pro Karton | 144/Cs. |
| Verpackung | Packed in 12 bags of 12 |
| Menge | 144/Karton |
| Sterilität | Steril |
| Auskleidungsmaterial | PE Foam/PTFE |
| Halsausführung | 70-400 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Mehr anzeigen |