Learn More
Fisherbrand™ Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
Artikelnummer. 15593261 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Halsausführung:
20 – 400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Menge:
100/Packung
100/Pckg.
144/Karton
288/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
500 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsausführung Menge unitSize
15593261 20 – 400 100/Packung 500 Stück
15503271 24-400 100/Pckg. 500 Stück
15513271 28-400 100/Pckg. 500 Stück
15523271 33-400 100/Pckg. 500 Stück
11528192 38-400 500/Karton 500 Stück
11538192 43-400 500/Karton -
11548192 45-400 500/Karton 500 Stück
15533271 48-400 100/Pckg. 500 Stück
15543271 53-400 100/Pckg. 500 Stück
15553271 58-400 100/Pckg. 500 Stück
11598192 70-400 144/Karton 144 Stück
15563271 83-400 144/Karton 144 Stück
11518202 89-400 144/Karton 144 Stück
11588192 63-400 288/Karton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15593261
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wirtschaftliche Alternative zu Thermoset- und Phenolharz-PTFE-Dichtungseinlagen. Fisherbrand™ weiße PE-Schaumstoffkappe aus Polypropylen/PTFE mit PTFE-Oberfläche, Rückseite mit F217-Einlagen.
Verschlusskappen aus Polypropylen (PP) mit F217- und PTFE-Einlagen sind eine wirtschaftliche Alternative zu Kappen aus mit Phenol-PTFE ausgekleideten Thermoset-Verschlusskappen. Sie haben eine PTFE-Oberfläche, die von F217-Linern gestützt wird. Die F217-Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist Die PTFE/F217-Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie tragen dazu bei, dass der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Spezifikation
Farbe White
Beschreibung Screw cap
Material Polypropylene
Anzahl pro Karton 100/Pk.
Verpackung Packed in 5 bags of 100
Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 20 – 400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Form Rund
Produkttyp PE Foam/PTFE-lined Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe