Learn More
3M™ Weiße Schutzanzüge aus Polyethylen-Laminat, Kategorie I
Artikelnummer. 14880972 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Large
Large/X-Large
Medium
Small
X-Large
Packungsgröße:
20 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
14880972 4X-Large 20 Stück
14850972 Large 20 Stück
14830972 Medium 20 Stück
14810972 Small 20 Stück
11913734 Large/X-Large 20 Stück
14820972 2X-Large 20 Stück
14840972 X-Large 20 Stück
14870972 3X-Large 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 14880972 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 4X-Large
Geschlecht Unisex
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Haubenausführung 2-teilig
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie I
Höhe (metrisch) 200 bis 206 cm