Learn More
3M™ Weiße Schutzanzüge aus Polyethylen-Laminat, Kategorie I
Click to view available options
Größe:
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Large
Large/X-Large
Medium
Small
X-Large
Packungsgröße:
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | 4X-Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Hood Type | 2-teilig |
| Sterilität | Non-sterile |
| Schutzartklasse | Kategorie I |
| Mehr anzeigen |