Learn More
Fisherbrand™ Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Artikelnummer. 16408125 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
20 – 400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Auskleidungsmaterial:
PTFE/Polyethylenschaum
Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
100/Karton
1300/Karton
144/Karton
2100/Karton
288/Karton
370/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1300 Stück
144 Stück
2100 Stück
288 Stück
370 Stück
500 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsausführung Auskleidungsmaterial Menge unitSize
16408125 33-400 PTFE/Polyethylenschaum 2100/Karton 2100 Stück
16164477 53-400 Zellstoff/Vinyl 1300/Karton 1300 Stück
16134597 18-400 PTFE/Polyethylenschaum 100/Karton 500 Stück
16124597 15-425 PTFE/Polyethylenschaum 500/Karton 500 Stück
16144597 20 – 400 PTFE/Polyethylenschaum 100/Karton 500 Stück
16164597 24-400 PTFE/Polyethylenschaum 100/Karton 500 Stück
16154597 22-400 PTFE/Polyethylenschaum 500/Karton 500 Stück
16174597 28-400 PTFE/Polyethylenschaum 100/Karton 500 Stück
16184597 33-400 PTFE/Polyethylenschaum 100/Karton 500 Stück
16194597 38-400 PTFE/Polyethylenschaum 500/Karton 500 Stück
16104607 43-400 PTFE/Polyethylenschaum 500/Karton 500 Stück
16114607 45-400 PTFE/Polyethylenschaum 500/Karton 500 Stück
16134607 53-400 PTFE/Polyethylenschaum 100/Karton 500 Stück
16124607 48-400 PTFE/Polyethylenschaum 100/Karton 100 Stück
16144607 58-400 PTFE/Polyethylenschaum 100/Karton 500 Stück
16154607 70-400 PTFE/Polyethylenschaum 144/Karton 144 Stück
16164607 83-400 PTFE/Polyethylenschaum 144/Karton 144 Stück
16174607 89-400 PTFE/Polyethylenschaum 144/Karton 144 Stück
16184607 63-400 PTFE/Polyethylenschaum 288/Karton 288 Stück
16478125 53-400 Polyethylenschaum 1300/Karton 1300 Stück
16124617 53-400 Polyethylenschaum 500/Karton 500 Stück
16488125 89-400 Polyethylenschaum 370/Karton 370 Stück
16114647 53-400 Zellstoff/Vinyl 288/Karton 288 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16408125
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die weißen Polypropylenschraubverschlüsse bieten eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses
  • Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
  • Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
  • Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Menge 2100/Karton
Auskleidungsmaterial PTFE/Polyethylenschaum
Halsausführung 33-400
Produkttyp Beschichteter Verschluss