Learn More
Fisherbrand™ Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Artikelnummer. p-7144791 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
20 – 400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Auskleidungsmaterial:
PTFE/Polyethylenschaum
Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
100/Karton
1300/Karton
144/Karton
2100/Karton
288/Karton
370/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1300 Stück
144 Stück
2100 Stück
288 Stück
370 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16408125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die weißen Polypropylenschraubverschlüsse bieten eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses
  • Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
  • Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
  • Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Menge 2100/Karton
Auskleidungsmaterial PTFE/Polyethylenschaum
Halsausführung 33-400
Produkttyp Beschichteter Verschluss