Learn More
Fisherbrand™ Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
48-400
70-400
8-425
Produkttyp:
Beschichteter Verschluss
Unbeschichteter Verschluss
Packungsgröße:
144 Stück
1700 Stück
500 Stück
576 Stück
Beschreibung
- Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
- Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
- Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 1700 |
| Auskleidungsmaterial | Ohne Dichtungseinlage |
| Halsausführung | 48-400 |
| Produkttyp | Unbeschichteter Verschluss |