Learn More
Fisherbrand™ Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Artikelnummer. p-7145771 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
48-400
70-400
8-425
Produkttyp:
Beschichteter Verschluss
Unbeschichteter Verschluss
Packungsgröße:
144 Stück
1700 Stück
500 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 16144617
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ weiße Polypropylen-Kappen verfügen über eine klare Schreiboberfläche für eine einfache Identifizierung.
  • Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
  • Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
  • Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Menge 500
Auskleidungsmaterial PTFE/Polyethylenschaum
Halsausführung 8-425
Produkttyp Beschichteter Verschluss