Learn More
Buerkle™ Weiße Polypropylen-Dosen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 11857852 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11857852 125 mL 1 Stück
15365607 12 mL 1 Stück
11837852 25 mL 1 Stück
11847852 60 ml 1 Stück
11878272 90 ml 1 Stück
11857792 250 mL 1 Stück
11867852 625 ml 1 Stück
15336438 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11857852 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 62140125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.45 €
    0.99 € / 1 Stück
    Sparen 6.46 €
    86% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständige und rückstandsfreie Entleerung. Buerkle™ weiße Polypropylenröhrchen mit Schraubverschluss sind lichtundurchlässig, sterilisierbar und für Lebensmittel geeignet.
Kostengünstige Polypropylenverpackung mit Schraubverschluss. Kann ohne Rückstände entleert werden.
  • Lichtundurchlässig
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.05 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2.03 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 51.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Höhe (metrisch) mit Verschluss 68 mm
Material Polypropylen
Menge 25/Packung
Sterilität Non-sterile
Gewicht (metrisch) 0,6 kg
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated No
Öffnung Wide
Höhe (metrisch) 67 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.60 in.
Chemical Label Blank
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 4.23 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter