Learn More
Deutsch Neumann™ Schläuche, PTFE, Weiß
Artikelnummer. 10336924
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
3 mm
3 mm
4 mm
6 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,3 mm
1.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
5 Meter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10336924 1 mm 3 mm 5 Meter
10311282 3 mm 4 mm 1 Meter
10036401 4 mm 6 mm 1 Meter
10351182 6 mm 8 mm 1 Meter
10594173 9 mm 11 mm 1 Meter
10001124 10 mm 12 mm 5 Meter
10259581 12 mm 14 mm -
10421084 1,5 mm 3 mm 5 Meter
15370541 0,6 mm 1,3 mm 100 Meter
10178201 0,8 mm 1,3 mm 1 Meter
10274954 3 mm 5 mm 5 Meter
15518249 0.3 mm 1.5 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10336924 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3400103
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weiße Schläuche aus PTFE sind bis 270 °C temperaturbeständig, wenn kein aktiver Druck vorhanden ist.
  • Hergestellt aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Mindestbestelllänge: 5 m
  • Fast vollständig chemisch inert
  • Ausgezeichnete Flexibilität und Festigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Verpackungsmenge Je 1