Learn More
Honeywell™ White Range Super Mont Blanc S2 Schuhe
Beschreibung
- Bietet hervorragenden Schutz
- Weiß behandeltes Lederobermaterial mit wenigen Nähten
- Beständig gegenüber aggressiven Chemikalien und leicht zu reinigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Europäische Richtlinie: 89/686/EWG - EG PSA-Kategorie II – Norm: EN 345-1 – Kennzeichnung: S2 Qualitätssicherung: ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 38 |
| Sohleneigenschaften | Weiß, doppelte Dichte, eingespritzt, perforiert |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Zehenform | 200J Metall-Zehenkappe |
| Produkttyp | Sicherheitsschuhe |