Learn More
Honeywell™ White Range Super Mont Blanc S2 Schuhe
Artikelnummer. 12691313
Click to view available options
Größe:
38
39
40
42
44
47
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12691313
Marke: Honeywell™ 624074844/7
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell™ White Range Super Mont Blanc S2 Schuhe sind überziehbare knöchelhohe Stiefel mit 200J-Zehenkappe.
  • Bietet hervorragenden Schutz
  • Weiß behandeltes Lederobermaterial mit wenigen Nähten
  • Beständig gegenüber aggressiven Chemikalien und leicht zu reinigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäische Richtlinie: 89/686/EWG - EG PSA-Kategorie II – Norm: EN 345-1 – Kennzeichnung: S2 Qualitätssicherung: ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Material Leder
Größe 44
Sohleneigenschaften Weiß, doppelte Dichte, eingespritzt, perforiert
Sohlenmaterial Polyurethan
Zehenform 200J Metall-Zehenkappe
Produkttyp Sicherheitsschuhe