Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess NATURA, Falthandtücher, 2-lagig, weiß
Description
- Falthandtücher aus 100 % recyceltem Material hergestellt in Deutschland.
- Das Faltendesign ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern für weniger Abfall.
- Blauer Engel, FSC und EU Ecolabel für zusätzliche Umweltsicherheit.
- Kompatibel mit dem Aquarius™ Spender für gefaltete Handtücher in Weiß (Artikel-Nr. 6954).
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Handtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,8 in. |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.36 ft. |
| Breite (metrisch) | 230 mm |
| Material | AIRFLEX™ Gewebe |
| Flächengewicht | 7.866 kg (17.342 lbs.) |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 250 x 230 mm |
| Format | Zusammengefaltet |
| Show More |