Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimfold Handtücher
Artikelnummer. 11715254
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
295 x 190 mm
Packungsgröße:
16 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11715254 295 x 190 mm 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11715254 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 5856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00 €
    47.71 € / 16 Stück
    Sparen 42.29 €
    46% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handtuchpaket mit hoher Kapazität für hoch frequentierte Waschräume. Scott™ Slimfold Handtücher werden einzeln ausgegeben, um die Hygiene zu fördern und Abfall zu reduzieren.
  • Geliefert in Packungen mit 16 x 110 weißen, 1-lagigen Platten (insgesamt 1.760 Stück).
  • Das einzigartige Design passt in die engsten Bereiche innerhalb oder außerhalb des Waschraums
  • Einzigartig Airflex™ Die Technologie bietet überlegene Festigkeit, Weichheit und Saugfähigkeit.
  • Die vielfältigen Handtücher werden einzeln ausgegeben, wodurch Abfall reduziert und die Nachfüllhäufigkeit und -kosten auf ein Minimum reduziert werden
  • Kompatibel mit Aquarius™ Slimfold Spender für gefaltete Handtücher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295  mm
Breite (angloamerikanisch) 7,5 in.
Breite (metrisch) 190 mm
Material Airflex-Gewebe
Flächengewicht 4 kg (8.8 lbs.)
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 295 x 190 mm
Format M-Falz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in kleinen Waschräumen oder in stark frequentierten Bereichen, in denen bei Bedarf mehrere Spender installiert werden können.
Zur Verwendung mit (Geräte) Aquarius™ Slimfold Spender für gefaltete Handtücher
Verpackungsmenge 16 Packungen
Lage 1-lagig
Größe Mittel
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.