Learn More
3M™ Weiße Einweg-Overalls aus Polypropylen, Serie 4500
Artikelnummer. 13493686 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
13493686 3XL 76 bis 78 Zoll 194 bis 200 cm 20 Stück
13403696 4XL 78 bis 81 in. 200 bis 206 cm 20 Stück
13443686 S 64 bis 67 Zoll 164 bis 170 cm 20 Stück
13483686 2XL 73 bis 76 in. 186 bis 194 cm 20 Stück
13453686 M 66 bis 69 in. 167 bis 176 cm 20 Stück
13463686 L 69 bis 71 Zoll 174 bis 181 cm 20 Stück
13473686 XL 70 bis 74 Zoll 179 bis 187 cm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13493686 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 €
    93.24 € / 20 Stück
    Sparen 39.76 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Einweg-Overalls aus Polypropylen bieten Schutz der Kategorie 1 in nicht-gefährlichen Anwendungen
Der CE Simple Overall der Kategorie 1 ist für den Einsatz im Haushalt (Heimwerken), für leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder in Umgebungen, in denen Hygiene und Sauberkeit wichtig sind, konzipiert.
  • Ausgezeichnete wirtschaftliche Lösung, um die Träger sauber und trocken aufzubewahren
  • Für ungefährliche Anwendungen
  • Atmungsaktiver und leichter Schutz
  • Starkes, strapazierfähiges 45 g/m² Polypropylengewebe
  • Windschutzleiste über Reißverschluss
  • Elastische Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Haubenausführung 2-teilig
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie I
Modell 4500W
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 49 bis 52 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 124 bis 132 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Anwendung im Privatbereich und für einfache industrielle Reinigungs- und Pflegemaßnahmen
Höhe (angloamerikanisch) 76 bis 78 Zoll
Höhe (metrisch) 194 bis 200 cm