Learn More
Gosselin™ Weiße Probenbehälter mit roter Kappe
Artikelnummer. 15458834
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
180 mL
Packungsgröße:
264 Stück
380 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15458834 125 mL 380 Stück
15468844 180 mL 264 Stück
2 options
Artikelnummer. 15458834
Marke: Gosselin™ TP52C023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 125 mL
Verschlussfarbe Rot
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Weiß
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton 380/Karton
Anzahl pro Packung 380/Packung