Learn More
Gilac™ White Square Basin
Beschreibung
- Basin fit for food contact
- Highly durable and chemical resistant
- Easy to clean
- Nesting with no suction effect
- Moulded rim makes it easy to grasp
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Storage Tub |
| Material | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Form | Square |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Zertifizierung/Konformität | Food Contact Compliance |
| Abmessungen (L x B x H) | 160 x 160 x 68 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 6.3 in. |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Mehr anzeigen |