Learn More
Gilac™ White Square Basin
Beschreibung
- Basin fit for food contact
- Highly durable and chemical resistant
- Easy to clean
- Nesting with no suction effect
- Moulded rim makes it easy to grasp
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Storage Tub |
| Material | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Form | Square |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2.6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Zertifizierung/Konformität | Food Contact Certified |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.8 in. |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13.8 in. |
| Mehr anzeigen |