Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Allgemein Clean™ Leichte Reinigungstücher, Jumbo-Rolle
Beschreibung
- Jede einzelne Rolle enthält einlagige Papierblätter.
- Einweg-Trockenreinigungstücher eignen sich perfekt für diverse leichte Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas, die Reinigung von Oberflächen und Werkzeugen.
- Airflex™ Die Basisschichttechnologie dieser Papiertücher ist so robust, dass sie jede Aufgabe von Anfang bis Ende bewältigen kann, ohne auseinanderzufallen, und gleichzeitig so saugfähig, dass sie die meisten Verschmutzungen mühelos aufnimmt.
- Großformatige Wischrolle, ideal für größere Produktions- und Industriebereiche oder überall dort, wo umfangreiches Wischen erforderlich ist.
- Kompatibel mit einer Reihe von Kimberly-Clark Professional™ Handtuchspender
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Leichter Scheibenwischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,81 in. |
| Länge (metrisch) | 38,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11,81 in. |
| Breite (metrisch) | 32,5 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 38 x 32,5 cm (15 x 12,8 in.) |
| Format | Große perforierte Rolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen. |
| Mehr anzeigen |