Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12610543
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Abmessungen (L x B):
38,5 x 32,5 cm
38 x 23,5 cm
Verpackungsmenge:
1 Rolle x 1000 Blatt
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 12610543
Marke: Kimberly-Clark™ 7202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Weiße, 1-lagige Einmal-Wischt. Perfekt zum leichten Abwischen von Oberflächen in Industrie- und Prozessumgebungen. Die einzigartige AIRFLEX™
  • Perfekt zum leichten Abwischen von Oberflächen in Industrie- und Prozessumgebungen.
  • Die einzigartige AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp L10 Wischer
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (angloamerikanisch) 11.81 in
Breite (metrisch) 23,5 cm
Material AIRFLEX™ Gewebe
Flächengewicht 2.858 kg (6.2876 lbs.)
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 38 x 23,5 cm
Format Große perforierte Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AQUARIUS™ Wischtuchspender
Verpackungsmenge 1 Rolle x 1000 Blatt
Lage 1-lagig