Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8005247
Click to view available options
Format:
Popup-Packung
Rolle
Abmessungen (L x B):
250 x 415 mm
340 x 320 mm
Verpackungsmenge:
1 Rolle x 750 Blatt
8 Schachteln x 100 Tücher
Packungsgröße:
1 Rollen
8 Stück
Artikelnummer. 12734346
Marke: Kimberly-Clark™ 7461
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
WypAll™
  • Außergewöhnliche Stärke und Saugfähigkeit – das sind die WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp L40 Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9,8 in.
Länge (metrisch) 250 mm
Breite (angloamerikanisch) 17.32 in
Breite (metrisch) 44.8 cm
Material Doppelkrepp (DRC)
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 250 x 415 mm
Format Popup-Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßige Industriereinigung, Wischen von Prozesslinien, Aufsaugen von großen Verschmutzungen, Öl, Fett
Verpackungsmenge 8 Schachteln x 100 Tücher
Lage 1-lagig