Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
305 x 318 mm
380 x 420 mm
Verpackungsmenge:
6 Packungen
912 Packungen
Packungsgröße:
6 Stück
912 PCS
Beschreibung
- Absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Reinigungstücher.
- Fortgeschrittene Hydroknit™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wypall X70 Tuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Länge (metrisch) | 380 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12.99 in |
| Breite (metrisch) | 420 mm |
| Material | Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 380 x 420 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für mittelschwere Wartungsarbeiten, zum Abwischen von Öl, Fett, Lösungsmitteln, Reinigungswerkzeug, Maschinen, Metalloberflächen und Schneidflüssigkeit zum Schutz von Bauteilen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wypall Papier-/Tuchspender |
| Mehr anzeigen |