Learn More
Fisherbrand™ Eyepiece pair 15x/13mm wide-field
Artikelnummer. 12891573 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
15X.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
12891573 15X. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12891573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 €
    164.80 € / 1 Stück
    Sparen 44.20 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Okular eignet sich für Steddy Trinokular-Stereomikroskopen. Die Fisherbrand™ Weitfeldokulare sind ergonomisch für den täglichen Gebrauch gestaltet.
  • Für trinokulares Steddy-Stereomikroskop
Spezifikation
Typ Weitfeldokular:
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Trinokulare Steddy Stereomikroskope
Vergrößerungsleistung 15X.