Learn More
Karl Hecht™ Braune Weithalsflaschen aus Glas mit Schraubverschlüssen
Artikelnummer. 10013631
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
200 ml
Verschlussgröße:
GL40
GL55
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10013631
Marke: Karl Hecht™ 41325036
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem hitzebeständigen Schraubverschluss für sicheren Verschluss.
  • Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
  • Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis zu 110 °C.
  • Großer Hals bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung lichtempfindlicher Inhalte
Material Glas
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Closure Included Ja
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussgröße GL40
Verschlusstyp Schraubkappe