Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Verpackungsgerät mit weitem Hals und Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15272200
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
33 bis 400 mm
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
45 bis 400 mm
53 bis 400 mm
70 bis 400 mm
Anzahl pro Karton:
4
6
12
24
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15272200
Marke: Thermo Scientific™ 2410950
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Braunglas-Weithalsgefäße zum Sammeln von Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen.
Sammeln Sie Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die in diesen Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Weithalsgefäßen vor Licht geschützt werden müssen.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsstandards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Stoffen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Braunes Gefäß aus Kalknatronglas Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Proben
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 60 bis 2.500 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 950 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Zertifizierungsparameter Semi-VOA, Pestizide, PCB, O und G, DRO, TPH, Metalle
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braunglas-Verpackungsgerät
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.63 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,89 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4 cm
Material Glas Typ 3
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss Gehäuse B167-5300BL
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Behandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 999 ml
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen, Öl & grease, diesel range organics and THP by EPA 1664; werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagement hergestellt.
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 178 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 99 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe